Learn More
Thermo Scientific™ Sacchetto Oxoid™ CampyGen™ da 3.5 l
Produce suitable gaseous atmosphere for growth of microaerophilic microorganisms with the Oxoid CampyGen 3.5L Sachet.
Marca: Thermo Scientific™ CN0035A
48.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Produce suitable gaseous atmosphere for growth of microaerophilic microorganisms with the Oxoid CampyGen 3.5L Sachet.
- No water or catalyst required
- No hydrogen gas produced
- For use with Thermo Scientific Oxoid 3.5L Anaerobic Jar, Part No. HP0011A, HP0031A
Specifica
Sacchetto da 3.5 l Thermo Scientific Oxoid CampyGen | |
Thermo Scientific Oxoid | |
3.5 L |
Sacchetti per generazione di gas | |
10/confezione |