Learn More
Thermo Scientific™ Sacchetto Oxoid™ CampyGen™ Compact
Produce suitable gaseous atmosphere for growth of microaerophilic microorganisms with the Oxoid CampyGen Compact Sachet.
Marca: Thermo Scientific™ CN0020C
54.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23263" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Produce suitable gaseous atmosphere for growth of microaerophilic microorganisms with the Oxoid CampyGen Compact Sachet.
- For use in Compact Plastic Pouch
- Each pouch holds 2 standard size petri dishes
- No water or catalyst required
- No hydrogen gas produced
- Use with Compact Plastic Pouch Part No. AG0020C and AnaeroGen™ Compact Sealing Clip, Part No. AN0005C
Specifica
Sacchetto compatto Thermo Scientific Oxoid CampyGen | |
Sacchetti compatti per generazione di gas | |
Thermo Scientific Oxoid | |
20/confezione |