Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Chloramphenicol Antimicrobial Susceptibility discs
Determine the susceptibility of microorganisms using manual AST methods and a full range of high-quality, easy-to-use antimicrobial susceptibility testing discs.
45.15€ - 53.10€
Specifica
Agenti antimicrobici Chloramphenicol
Descrizione Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con cloramfenicolo
Codice antibiotico C
Product Type Antimicrobial Susceptibility Discs
Test Type Antimicrobial Susceptibility
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Codice antibiotico Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Codice antibiotico Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
10641105
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
CT0013B
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con cloramfenicolo C 30 µg
53.10€
pezzi 250
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10431323
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
CT0014B
Oxoid Chloramphenicol Antimicrobial Susceptibility Discs C 50μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliable, easy-to-use Thermo Scientific™ Oxoid™ Chloramphenicol Antimicrobial Susceptibility discs.
Ease-of-use is provided by shatterproof spring-loaded cartridges, easy-to-read labeling and end-of-cartridge indicators.
disc diffusion not only categorizes resistant, intermediate and sensitive organisms through quantitative results but also provides a visual indication of the following:
  • Inoculum level
  • Presence of contamination
  • Resistant mutants
  • Beta-lactamase activity
  • Antagonism and synergy between antibiotics
Each cartridge is individually sealed with a desiccant to maintain a moisture level of <2%, ensuring long term stability.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
Specifica
Specifica
Chloramphenicol
C
Antimicrobial Susceptibility
5 cartucce/confezione
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con cloramfenicolo
Antimicrobial Susceptibility Discs
5 Cartridges/Pk.
50 dischi/cartuccia