Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Chloramphenicol Selective Supplement
Oxoid Chloramphenicol Selective Supplement assists in the isolation of yeast and molds associated with spoilage.
80.95€ - 234.00€
Specifica
Descrizione Supplemento selettivo cloramfenicolo
Forma Liofilizzato
Product Type Selective Supplement
Quantità 10/confezione
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Resa Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Resa Prezzo Quantità e disponibilità  
11464159
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SR0078E
Ciascun flacone per 500 ml di terreno
80.95€
pezzi 10
Spedizione stimata: 12-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12771860
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
SR0078H
Each vial for 2L medium
234.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 12-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For the isolation of yeast and molds associated with spoilage, add Oxoid Chloramphenicol Selective Supplement to DRBC Agar Base, Part No. CM0727B; for the enumeration of yeast and molds in foods, add to Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base, Part No. CM0549B.
For the isolation of yeast and molds associated with spoilage, add to DRBC Agar Base, Part No. CM0727B; for the enumeration of yeast and molds in foods, add to Rose Bengal Chloramphenicol Agar Base, Part No. CM0549B.
Specifica
Specifica
Supplemento selettivo cloramfenicolo
Liofilizzato
Selective Supplement
10/confezione