Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Ciprofloxacin Antimicrobial Susceptibility discs
Determine the susceptibility of microorganisms using manual AST methods and a full range of high-quality, easy-to-use antimicrobial susceptibility testing discs.
51.80€ - 51.95€
Specifica
Agenti antimicrobici | Ciprofloxacin |
---|---|
Descrizione | Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con ciprofloxacina |
Codice antibiotico | CIP |
Product Type | Antimicrobial Susceptibility Discs |
Test Type | Antimicrobial Susceptibility |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Codice antibiotico | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Codice antibiotico | Concentrazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11992912
|
Thermo Scientific™
CT0623B |
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con ciprofloxacina | CIP | 1μ g |
51.95€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10351253
|
Thermo Scientific™
CT0425B |
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con ciprofloxacina | CIP | 5 µg |
51.80€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 11-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11499838
|
Thermo Scientific™
CT1615B |
Oxoid Ciprofloxacin Antimicrobial Susceptibility Discs | CIP | 10μg |
51.95€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 17-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliable, easy-to-use Thermo Scientific™ Oxoid™ Ciprofloxacin Antimicrobial Susceptibility discs.
Ease-of-use is provided by shatterproof spring-loaded cartridges, easy-to-read labeling and end-of-cartridge indicators.disc diffusion not only categorizes resistant, intermediate and sensitive organisms through quantitative results but also provides a visual indication of the following:
- Inoculum level
- Presence of contamination
- Resistant mutants
- Beta-lactamase activity
- Antagonism and synergy between antibiotics
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
Specifica
Ciprofloxacin | |
CIP | |
Antimicrobial Susceptibility | |
5 cartucce/conf. |
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con ciprofloxacina | |
Antimicrobial Susceptibility Discs | |
5 Cartridges/Pk. | |
50 dischi/cartuccia |