Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industrial
Make colony counting simple for aerobic bacteria, yeast, mold, coliform bacteria and Enterobacteriaceae with the Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industrial.
39.80€ - 46.65€
Specifica
Content And Storage | Conservare a 15-25 °C |
---|---|
Formato | Piastra a immersione |
Product Type | Sample Collection |
Quantità | 10/confezione |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Manufacturing Origin | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Manufacturing Origin | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11443959
|
Thermo Scientific™
DS0166A |
Agar per conta su piastra Dip Slide e agar MacConkey N. 3 (con inibitori germicidi aggiunti) | 10/conf. | Regno Unito |
39.80€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11453959
|
Thermo Scientific™
DS0167A |
Agar per conta su piastra Dip Slide e agar MacConkey N. 3 (con inibitori germicidi aggiunti) | 10/conf. | Regno Unito |
42.20€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11483959
|
Thermo Scientific™
DS0170A |
Dip Slide Plate Count Agar with OGYE Agar | 10/Pk. | United Kingdom |
40.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11463959
|
Thermo Scientific™
DS0168A |
Dip Slide Plate Count Agar and Violet Red Bile Glucose Agar | 10/Pk. | United Kingdom |
40.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11423959
|
Thermo Scientific™
DS0147A |
Piastra a immersione per TTC (macchie rosse) | 10/confezione | Regno Unito |
40.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11433959
|
Thermo Scientific™
DS0155A |
Piastra a immersione per TTC (macchie rosse) e agar estratto di malto | 10/confezione | Regno Unito |
46.65€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11473959
|
Thermo Scientific™
DS0169A |
Dip Slide Plate Count Agar and Violet Red Bile Glucose Agar (with added germicide inhibitors) | 10/Pk. | United Kingdom |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Make colony counting simple for aerobic bacteria, yeast, mold, coliform bacteria and Enterobacteriaceae with the easily disposable Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Industrial. Simple-to-use for the operator and where laboratory facilities are limited, the Dip Slide is coated on both sides with a solid culture medium with the opportunity for different media to be carried on each side, making the process time- and cost-effective.
Originally designed to determine bacterial counts on urine specimens, dip slides have been modified over the years by making the device double-sided, with one side a medium for Gram positive species and the other side a medium for Gram negatives. With these dip slides, the process for colony counting is time- and cost-effective, allowing exposure of the specimens to two different media simultaneously.- Slide is made of easily disposable plastic with raised edges to ensure an even thickness of culture medium
- Molded grid allows for easier colony counting
- Slide is shaped to ensure drainage of fluid from the slide
- Cap forms a convenient handle by which it may be held without risk of touching the culture medium
- Bacteria, fungal and yeast charts are included, make examining growth simple for the operator and where laboratory facilities are limited
Specifica
Conservare a 15-25 °C | |
Piastra a immersione | |
Sample Collection | |
10/confezione |