Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Listeria Test Kit
Thermo Scientific™ Oxoid Listeria Kit is a rapid latex agglutination test used for presumptive identification of Listeria spp. in cultures.
Marca:  Thermo Scientific™ DR1126A
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10464173
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Oxoid Listeria Kit is a rapid latex agglutination test used for presumptive identification of Listeria spp. in cultures.
Microtiter plate is inoculated with enriched pre-tested food samples and washed with monoclonal antibody conjugate which binds to Salmonella antigens forming an immune complex. 8 breakaway strips.
Specifica
Specifica
Listeria Test Kit
Pre-Tested Food
50 Tests/Kit
Listeria Spp.
Listeria species
Listeria Test Kit
50 Tests/Kit