Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB Reagents and Accessories
Simplify the detection of Gram-negative bacteria with convenient Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB Reagents and Accessories.
8.95€ - 183.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10726983
|
Thermo Scientific™
MB0184A |
Microbact Reagent VP II | 10 mL/Bottle |
42.55€
10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10331743
|
Thermo Scientific™
MB0266A |
Striscia per ossidasi microbatterica | 50/confezione | N/A | |||||
12769030
|
Thermo Scientific™
MB5370A |
Microbact Holding Tray 12A/12B | 1 Tray |
8.95€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10036932
|
Thermo Scientific™
MB0181A |
Microbact Reagent VP I | 10 mL/Bottle |
42.85€
10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10371783
|
Thermo Scientific™
MB0180A |
Microbact Reagent TDA | 10 mL/Bottle |
42.55€
10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12749020
|
Thermo Scientific™
MB1082A |
Microbact Reagent Set D | 6 x 10 mL Bottles |
183.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10261063
|
Thermo Scientific™
MB0187A |
Microbact Reagent Nitrate B | 10 mL/Bottle |
42.65€
10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13296189
|
Thermo Scientific™
MB5128A |
Microbact Holding Tray 24E/12E | 1 Tray |
10.80€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13206189
|
Thermo Scientific™
MB1448A |
Microbact Reagent Spot Indole DMACA | 10 mL/Bottle |
66.65€
10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13245769
|
Thermo Scientific™
MB1093A |
Microbact Mineral Oil | 1 Bottle |
23.10€
50mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10600975
|
Thermo Scientific™
MB0209A |
Microbact Reagent Indole-Kovacs | 10 mL/Bottle |
43.05€
10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10158442
|
Thermo Scientific™
MB0186A |
Microbact Reagent Nitrate A | 10 mL/Bottle |
42.65€
pezzi 10 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Simplify the detection of Gram-negative bacteria with convenient Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™ GNB Reagents and Accessories.
Gram-negative bacteria are of significant concern in both clinical infections and food contamination. Identification of the causative agent is crucial in the clinical setting to identify the cause of infection and to establish an appropriate treatment regime. In the food industry, biochemical identification can help to trace the source of contamination. With these GNB reagents and accessories, Enterobacteriaceae and common miscellaneous Gram-negative bacilli are quickly and accurately identified so that proper, fast treatment for the patient may follow.- Fast: More results available overnight
- Simple: Simple test strip or microplate format
- Easy to Read and Interpret: Results are clearly visible as distinct color reactions that can be interpreted using the Microbact Identification Package (MB1244A)
- Comprehensive: Identifies >100 Gram-negative bacteria, more unusual Enterobacteriaceae and oxidase-positive, Gram-negative bacteria
- Flexible: Use single strips or combine systems for more complex identifications. Ideal for use in clinical or food microbiology laboratories
- Reliable: A comprehensive range of biochemical tests based on published reference methodologies1-4
Additional items required: Mineral Oil (MB1093A), Oxidase Strips (MB0266A), Microbact Software Program (MB1244A), Indole Reagent (MB0209A), VPI Reagent (MB0181A), VPII Reagent (MB0184A), TDA Reagent (MB0180A), NIT A Reagent (MB0186A), NIT B Reagent (MB0187A). The 6 reagents above are also available as Reagent Set D (MB1082A).
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products with a comprehensive line of media and diagnostic products, providing a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.