Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ MUG Supplement
Oxoid MUG Supplement (50mg) Fluorescent agent is used for the detection of E. coli.
Marca:  Thermo Scientific™ BR0071E
Codice prodotto. 10015972
  • 249.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Oxoid MUG Supplement (50mg) Fluorescent agent is used for the detection of E. coli.
  • Contains 4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide (MUG)
  • Each vial supplements 500mL of medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
MUG Supplement
Microbiology Media
Yield will be dependent upon formulation; follow the guidelines for your specific product.
Freeze-dried
10 x 50 mg