Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione nitrocefin Oxoid™
The Thermo Scientific™ Oxoid Nitrocefin is used for detection of beta-lactamase production.
Marca: Thermo Scientific™ SR0112C
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descrizione
Thermo Scientific™ Oxoid Nitrocefin is used for detection of beta-lactamase production.
- Reconstitutes to 500μg/mL
- Contents: 5 vials lyophilized nitrocefin (1mg) and 5 vials rehydrating fluid (1.9mL)
Specifica
Nitrocefin | |
5 flaconi di nitrocefin liofilizzato (1 mg) e 5 flaconi di liquido reidratante (1.9 ml) | |
10 set di flaconi/confezione |
Vial | |
Flaconi 2 x 5 |