Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ PBP2' Latex Agglutination Test Kit
Click to view available options
Quantità:
50 Tests/Kit
Dimensione della confezione:
50 tests
Descrizione
Thermo Scientific™ Oxoid PBP2' Latex Agglutination Test is a rapid latex slide agglutination test for detection of PBP2' as an aid in identifying methicillin resistance in both Staphylococcus aureus (MRSA) and coagulase-negative Staphylococci.
Ordering Alerts:
50 tests/kit.
Specifica
Specifica
| Product Type | Latex Agglutination Test Kit |
| Da utilizzare con (applicazione) | Healthcare |
| Quantità | 50 Tests/Kit |