Learn More
Thermo Scientific™ Supplemento Perfringens TSC Oxoid™
Oxoid Perfringens TSC Supplement (D-cycloserine 200mg/vial) is used for the recovery of Clostridium perfringens.
Marca: Thermo Scientific™ SR0088E
338.69 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23263" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Descrizione
Oxoid Perfringens TSC Supplement (D-cycloserine 200mg/vial) is used for the recovery of Clostridium perfringens.
- Add to DCLS Agar, Part No. CM0393B, or Perfringens Agar Base, TSC, Part No. CM0587B
- Each vial supplements 500mL of medium
Specifica
Perfringens | |
Liofilizzato | |
10/confezione |
Supplemento Perfringens TSC | |
Microbiology Media | |
Ciascun flacone per 500 ml di terreno |