Learn More
Thermo Scientific™ Compresse per soluzione Ringer Oxoid™
Oxoid Ringers Solution Tablets is used for the preparation of isotonic diluents for bacterial cells and bacteriological specimens.
Marca:  Thermo Scientific™ BR0052G
Codice prodotto. 10239632
  • 40.35€ / 100 pastiglie
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Oxoid Ringers Solution Tablets is used for the preparation of isotonic diluents for bacterial cells and bacteriological specimens.
Each tablet prepares 500mL solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Riferimento industriale; AFNOR, BSI, IDF, ISO, NMKL.
Compressa
Confezioni singole
Compresse per soluzione Ringer
Media Supplement
Ciascuna compressa per 500 ml di terreno
For Laboratory Use Only