Learn More
Thermo Scientific™ Compresse per soluzione salina Oxoid™
Oxoid Saline Tablets is used for preparation of 500mL of 0.85% isotonic saline.
Marca: Thermo Scientific™ BR0053G
45.21 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Oxoid Saline Tablets is used for preparation of 500mL of 0.85% isotonic saline.
Specifica
Compresse per soluzione salina | |
Media Supplement | |
Ciascuna compressa per 500 ml di terreno |
Compressa | |
Confezioni singole |
For Laboratory Use Only