Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Salmonella Selective Supplement
Oxoid Salmonella Selective Supplement is used for the presumptive identification of Salmonella species from clinical and food samples.
Marca: Thermo Scientific™ SR0194E
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Oxoid Salmonella Selective Supplement is used for the presumptive identification of Salmonella species from clinical and food samples.
- Add to Chromogenic Salmonella Agar Base, Part No. CM1007B or Brilliance™ Salmonella Agar Base, Part No. CM1092B
- Each vial supplements 500mL of medium
Specifica
Salmonella species | |
Freeze-dried | |
10/Pk. |
Salmonella Selective Supplement | |
Selective Supplement | |
Each vial for 500mL medium |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- SALMONELLA Selective Supplement
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: cefsulodin, novobiocin