Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tobramycin Antimicrobial Susceptibility discs
Determine the susceptibility of microorganisms using manual AST methods and a full range of high-quality, easy-to-use antimicrobial susceptibility testing discs.
51.80€ - 55.60€
Specifica
Agenti antimicrobici Tobramycin
Descrizione Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con tobramicina
Codice antibiotico TOB
Product Type Antimicrobial Susceptibility Discs
Test Type Antimicrobial Susceptibility
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Codice antibiotico Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Codice antibiotico Concentrazione Prezzo Quantità e disponibilità  
11973872
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
CT0056B
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con tobramicina TOB 10 µg
51.80€
pezzi 250
Spedizione stimata: 12-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
11429848
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
CT1618B
Oxoid Tobramycin Antimicrobial Susceptibility Discs TOB 30μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Manually determine the antibiotic susceptibility of microorganisms using Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) methods in conjunction with reliable, easy-to-use Thermo Scientific™ Oxoid™ Tobramycin Antimicrobial Susceptibility discs.
Ease-of-use is provided by shatterproof spring-loaded cartridges, easy-to-read labeling and end-of-cartridge indicators.
disc diffusion not only categorizes resistant, intermediate and sensitive organisms through quantitative results but also provides a visual indication of the following:
  • Inoculum level
  • Presence of contamination
  • Resistant mutants
  • Beta-lactamase activity
  • Antagonism and synergy between antibiotics
Each cartridge is individually sealed with a desiccant to maintain a moisture level of <2%, ensuring long term stability.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand, combining powerful manual, semi-automated and fully automated test products and a comprehensive line of media and diagnostic products to offer a complete, end-to-end solution to quickly deliver the products you need and the quality results your laboratory depends on.
Specifica
Specifica
Tobramycin
TOB
Antimicrobial Susceptibility
5 cartucce/confezione
6 mm
Dischi di sensibilità antimicrobica Oxoid con tobramicina
Antimicrobial Susceptibility Discs
5 Cartridges/Pk.
50 dischi/cartuccia