Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Tryptone
The Thermo Scientific™ Oxoid Tryptone ia a pancreatic digest of casein for use where high performance and uniformity of composition are of paramount importance.
182.00€ - 1215.00€
Specifica
Descrizione | Triptone |
---|---|
Forma | In polvere |
Product Type | Microbiology Media |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10158962
|
Thermo Scientific™
LP0042B |
Confezioni singole |
182.00€
500g |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10301783
|
Thermo Scientific™
LP0042T |
Confezioni singole |
1215.00€
5kg |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
The Thermo Scientific™ Oxoid Tryptone ia a pancreatic digest of casein for use where high performance and uniformity of composition are of paramount importance.
Specifica
Triptone | |
In polvere | |
Microbiology Media |