Learn More
Thermo Scientific™ Soluzione TTC Oxoid™
Oxoid TTC Solution (0.125%) is used for the enumeration and identification of coliform bacteria.
Marca: Thermo Scientific™ SR0148A
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Oxoid TTC Solution (0.125%) is used for the enumeration and identification of coliform bacteria.
Add to Tergitol 7 Agar, Part No. CM0793BSpecifica
Soluzione TTC | |
Solution | |
Ciascun flacone per 100 ml di terreno |
Liquido | |
10/confezione |