Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Vitox Supplement
Oxoid Vitox Supplement is used for the preparation of Thayer Martin Medium and New York City Medium for the isolation of Neisseria spp.
118.00€ - 372.00€
Specifica
Descrizione | Supplemento Vitox |
---|---|
Forma | Liofilizzato |
Product Type | Microbiology Media |
Tipo di imballaggio | 2 x 5/Pk. |
Quantità | 2 x 5/confezione |
Codice del prodotto | Marca | Resa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Resa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12731870
|
Thermo Scientific™
SR0090A |
Ciascun flacone per 500 ml di terreno |
118.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13265709
|
Thermo Scientific™
SR0090H |
Each vial for 2L medium |
372.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Oxoid Vitox Supplement is used for the preparation of Thayer Martin Medium and New York City Medium for the isolation of Neisseria spp.
- Contents: Vitox Supplement (5 vials) plus reconstitution fluid (5 vials)
- Add to GC Agar Base, Part No. CM0367B
Ordering Information:
- Each vial of Vitox plus reconstitution fluid supplements 500mL of medium
Includes:
- Five vials of Vitox plus five vials of reconstitution fluid
Specifica
Supplemento Vitox | |
Microbiology Media | |
2 x 5/confezione |
Liofilizzato | |
2 x 5/Pk. |