Learn More
Welch™ P 23 Z - 301 Chemvac Combination Pump System
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
345 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Requisiti elettrici | 115/230 V 50/60 Hz |
| Profondità (sistema metrico) | 345 mm |
| Modello | P 23 Z - 301 |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Overall Height (Metric) | 420 mm |
| Larghezza complessiva (sistema metrico) | 590 mm |
| Tipo di pompa | Chemvac Combination Pump System |
| Maximum Pressure | 2 x 10-3 mbar |
| Tensione | 115/230 V |