Learn More
p-Anisoyl chloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10254270
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-07-2
Formula molecolare C8H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.59
Numero MDL MFCD00000687
InChI Key MXMOTZIXVICDSD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-anisoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methoxy, anisoyl chloride, 4-anisoyl chloride, p-methoxybenzoyl chloride, 4-methoxybenzoylchloride, 4-methoxybenzoic acid chloride, benzoyl chloride, p-methoxy, p-methoxybenzoic acid chloride, 4-methoxy-benzoyl chloride
PubChem CID 7477
IUPAC Name 4-methoxybenzoyl chloride
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Anisoyl chloride
Nota nome 99%
Punto di fusione 22°C
Colore Colorless to Brown
Densità 1.2600g/mL
Punti di ebollizione 145°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3OC6H4COCl
Indice di rifrazione 1.5800 to 1.582
Quantità 5 g
Beilstein 10, 163
Indice di Merck 15, 665
Gravità specifica 1.26
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in diethyl ether,acetone and benzene
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Anisoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.