Learn More
p-Cresol, 99+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10790282
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-44-5
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00002376
InChI Key IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-cresol, 4-cresol, 4-hydroxytoluene, p-methylphenol, phenol, 4-methyl, p-hydroxytoluene, p-tolyl alcohol, p-kresol, para-cresol, p-oxytoluene
PubChem CID 2879
ChEBI CHEBI:17847
IUPAC Name 4-methylphenol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Cresol
Nota nome 99+%
Punto di fusione 32.0°C to 34.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0340g/mL
Punti di ebollizione 202.0°C
Punto d'infiammabilità 89°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3C6H4OH
Quantità 5 g
Beilstein 06,389
Indice di Merck 15,2564
Gravità specifica 1.034
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Viscosità 8 mPa.s (35°C)
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 99+%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Solid or Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Cresol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.