Learn More
p-(Dimethylamino)benzaldehyde, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
328.70 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | p-(Dimethylamino)benzaldehyde |
Imballaggio | Poly Bottle |
Quantità | 100 g |
Peso formulazione | 149.19 |
Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |