Learn More
p-Phenylenediamine, 99+%
Codice prodotto. 10216873 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10216873
Marca: Thermo Scientific Acros 130570025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-50-3 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-50-3
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00007901
InChI Key CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
PubChem CID 7814
ChEBI CHEBI:51403
IUPAC Name benzene-1,4-diamine
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N
Specifica
Materiale o nome chimico p-Phenylenediamine
Nota nome 99+%
Punto di fusione 139.0°C to 141.0°C
Colore Brown to Purple or Gray-White
Punto d'infiammabilità 156°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare C6H4(NH2)2
Quantità 2.5 kg
Beilstein 13, 61
Indice di Merck 15, 7397
Informazioni di solubilità Solubility in water: 47g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder or Flakes