Learn More
Fisherbrand™ Pulitore a ultrasuoni serie P
I cicli di lavoro personalizzati consentono di gestire virtualmente qualsiasi operazione di pulizia o miscelazione del laboratorio. I bagni a ultrasuoni Fisherbrand™ Serie P offrono un comodo display digitale per i parametri impostati e per quelli operativi, una vasca di acciaio inox anticavitazione, maniglie ergonomiche per un agevole posizionamento e un robusto coperchio che consente di ridurre il rumore e l'evaporazione della soluzione.
Marca: Fisherbrand™ 1013737
768.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
For all applications in analytical, industrial and medical laboratories, including intensive cleaning applications.- Significantly more powerful than conventional ultrasonic units
- Practical and easy to operate with clear display showing set and actual parameters
- Multi-frequency
- 37kHz for standard applications
- 80kHz for prolonged cleaning time, ideal for the treatment of very small and sensitive items
- Units feature normal, pulse, sweep, degas and power control functions
- Side-mounted drain valve and reasr drain duct to remove spent solution
- Powerful pulse mode removes stubborn contaminants
- Stainless steel basket, plastic cover available separately
Order Info
Cestello in acciaio inox e coperchio in plastica disponibili separatamente
Specifica
Serbatoio e involucro in acciaio inox V2A | |
2.75 L | |
230 V CA, 380/350 w | |
P 30 H | |
3.3 kg |
230 V CA | |
H 221 x l 300 x P 179 mm | |
Applicazioni professionali nei laboratori medici e di analisi e nei processi di produzione industriale | |
da 5 a 40 °C |