Learn More
Fisherbrand™ Pulitore a ultrasuoni serie P
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.75 L
5.75 L
6.9 L
12.75 L
18 L
28 L
Modello:
P 120 H
P 180 H
P 30 H
P 300 H
P 60 H
P 70 H
Dimensioni (P x L x A):
H 221 x l 300 x P 179 mm
P 179 x L 568 x A 221 mm
H 271 x l 365 x P 186 mm
P 278 x L 365 x A 321 mm
P 340 x L 390 x A 321 mm
340 x 568 x 321 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
For all applications in analytical, industrial and medical laboratories, including intensive cleaning applications.
- Significantly more powerful than conventional ultrasonic units
- Practical and easy to operate with clear display showing set and actual parameters
- Multi-frequency
- 37kHz for standard applications
- 80kHz for prolonged cleaning time, ideal for the treatment of very small and sensitive items
- Units feature normal, pulse, sweep, degas and power control functions
- Side-mounted drain valve and reasr drain duct to remove spent solution
- Powerful pulse mode removes stubborn contaminants
- Stainless steel basket, plastic cover available separately
Order Info
Cestello in acciaio inox e coperchio in plastica disponibili separatamente
Specifica
Specifica
| Materiale | Serbatoio e involucro in acciaio inox V2A |
| Tensione | 230 V CA |
| Capacità (sistema metrico) | 5.75 L |
| Dimensioni (P x L x A) | H 271 x l 365 x P 186 mm |
| Requisiti elettrici | 230 V CA, 680/640 w |
| Da utilizzare con (applicazione) | Applicazioni professionali nei laboratori medici e di analisi e nei processi di produzione industriale |
| Modello | P 60 H |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | da 5 a 40 °C |
| Peso (sistema metrico) | 5.1 kg |