Learn More
Fisherbrand™ Pulitore a ultrasuoni serie P
I cicli di lavoro personalizzati consentono di gestire virtualmente qualsiasi operazione di pulizia o miscelazione del laboratorio. I bagni a ultrasuoni Fisherbrand™ Serie P offrono un comodo display digitale per i parametri impostati e per quelli operativi, una vasca di acciaio inox anticavitazione, maniglie ergonomiche per un agevole posizionamento e un robusto coperchio che consente di ridurre il rumore e l'evaporazione della soluzione.
Marca: Fisherbrand™ 1013735
1008.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Per qualsiasi applicazione in laboratori di analisi, industriali e medici, comprese le applicazioni di pulizia intensiva.- Sensibilmente più potente delle normali unità a ultrasuoni
- Pratico e facile da utilizzare con un display chiaro che indica i parametri impostati ed effettivi
- Multi-frequenza
- 37kHz per applicazioni standard
- 80kHz per tempi di pulizia prolungati, ideali per il trattamento di elementi di dimensioni ridotte e particolarmente sensibili
- Unità con modalità di funzionamento normale, a impulsi, sweep, degassante e a controllo di potenza
- Valvola di scarico montata lateralmente e condotto di drenaggio posteriore per la rimozione della soluzione esausta
- Potente modalità a impulsi per la rimozione dei contaminanti residui
Order Info
Cestello in acciaio inox e coperchio in plastica disponibili separatamente
Specifica
Serbatoio e involucro in acciaio inox V2A | |
6.9 L | |
230 V CA, 970 W | |
P 70 H | |
5.6 kg |
230 VAC | |
P 179 x L 568 x A 221 mm | |
Applicazioni professionali in laboratori medici e di analisi e nei processi di produzione industriale | |
Da 5 a 40 °C |