Learn More
p-Toluenesulfinic acid, sodium salt hydrate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-201170
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
207801-20-5
C7H7NaO2S
178.18
MFCD00149640
KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
sodium p-toluenesulfinate hydrate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, hydrate, c7h7o2s.na.h2o, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium 4-toluenesulphinate monohydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt hydrate, sodium 4-methylbenzenesulfinate hydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt dry wt. , water
23682957
sodium;4-methylbenzenesulfinate;hydrate
[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])=O
207801-20-5
C7H7NaO2S
178.18
MFCD00149640
KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
sodium p-toluenesulfinate hydrate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, hydrate, c7h7o2s.na.h2o, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium 4-toluenesulphinate monohydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt hydrate, sodium 4-methylbenzenesulfinate hydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt dry wt. , water
23682957
sodium;4-methylbenzenesulfinate;hydrate
[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfinic acid,sodium salt hydrate
Nota nome 98+%
Punto di fusione >300°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare CH3C6H4SO2Na·xH2O
Quantità 100 g
Beilstein 11, 9
Fieser 08,488
Indice di Merck 10, 9360
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 178.18
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluenesulfinic acid, sodium salt hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.