Learn More
p-Toluenesulfonic Acid, 12% in Acetic Acid, Thermo Scientific Chemicals
76.88€ - 197.99€
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluenesulfonic acid
Colore Colorless to Yellow
Nota nome 12% in Acetic Acid
CAS 104-15-4, 64-19-7
Punti di ebollizione 116.0°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10677391
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
421222500
250 g Glass bottle
76.88€
250g
10015720
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
421220010
1 kg Glass bottle
197.99€
1kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
p-Toluenesulfonic acid
12% in Acetic Acid
116.0°C
MFCD00064387
11 to 13% (Alkalimetry)
1.0700g/mL
p-toluenesulfonic acid, p-toluenesulphonic acid, 4-toluenesulfonic acid, tosic acid, p-tolylsulfonic acid, toluene-4-sulfonic acid, toluenesulfonic acid, tosylic acid, benzenesulfonic acid, 4-methyl, p-methylbenzenesulfonic acid
JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N
4-methylbenzenesulfonic acid
6101
172.2
Glass bottle
1.07
Solution
Colorless to Yellow
104-15-4, 64-19-7
C7H8O3S
11, 97
01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507
15, 9692
Solubility in water: soluble.
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
172.198
CHEBI:27849
Pure
1.3825 to 1.3845
41°C
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
Flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Keep container tightly closed.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-180-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XT6300000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identificativo prodotto
  • p-Toluenesulfonic acid, 12% in acetic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/