Learn More
p-Toluenesulfonic acid monohydrate, 97.5%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | p-Toluenesulfonic acid monohydrate |
Punto di fusione | 100.0°C to 108.0°C |
Colore | Pink to White |
Punto d'infiammabilità | 180°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% |
Imballaggio | Plastic bottle |
Formula molecolare | C7H8O3S·H2O |
Formula lineare | CH3C6H4SO3H·H2O |
Quantità | 1 kg |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- p-Toluenesulfonic acid monohydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.