Learn More
p-Toluidine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11464684
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
p-Toluidine is an intermediate in the production of dyes, organic chemicals and aromatic azo compounds. It serves as a component of accelerators for cyanoacrylate glues. Furthermore, it acts as a bidentate Schiff base ligand through condensation with salicylaldehyde. It reacts with catecholamine to form a dye which is useful for spectrophotometric determination of catecholamine drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
p-Toluidine is an intermediate in the production of dyes, organic chemicals and aromatic azo compounds. It serves as a component of accelerators for cyanoacrylate glues. Furthermore, it acts as a bidentate Schiff base ligand through condensation with salicylaldehyde. It reacts with catecholamine to form a dye which is useful for spectrophotometric determination of catecholamine drugs.
Solubility
Soluble in ethanol, pyridine, diethyl ether, acetone, carbon tetrachloride, methanol, carbon disulfide, oils and dilute acids.
Notes
Incompatible with acids, acid chlorides, acid anhydrides, chloroformates and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-49-0
Formula molecolare C7H9N
Molecular Weight (g/mol) 107.156
Numero MDL MFCD00007906
InChI Key RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluidine, 4-toluidine, p-tolylamine, 4-aminotoluene, benzenamine, 4-methyl, 4-methylbenzenamine, p-methylaniline, p-methylbenzenamine, p-toluidin, p-aminotoluene
PubChem CID 7813
ChEBI CHEBI:37825
IUPAC Name 4-methylaniline
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluidine
Punto di fusione 42°C to 46°C
Densità 1.05
Punti di ebollizione 199°C to 202°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Quantità 250 g
Numero UN UN3451
Beilstein 471281
Sensibilità Air and light sensitive
Indice di Merck 14,9536
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,pyridine,diethyl ether,acetone,carbon tetrachloride,methanol,carbon disulfide,oils and dilute acids.
Peso formulazione 107.16
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: p-Toluidine