Learn More
p-Tolunitrile, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11456216
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-85-8
Formula molecolare C8H7N
Molecular Weight (g/mol) 117.151
Numero MDL MFCD00001827
InChI Key VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-tolunitrile, 4-cyanotoluene, benzonitrile, 4-methyl, 4-tolunitrile, p-methylbenzonitrile, p-toluonitrile, p-cyanotoluene, p-tolylnitrile, p-tolunitril, p-toluenenitrile
PubChem CID 7724
IUPAC Name 4-methylbenzonitrile
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico p-Tolunitrile
Punto di fusione 26°C to 29°C
Densità 0.981
Punti di ebollizione 217°C
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Odore Almond-like
Quantità 250 g
Beilstein 507386
Indice di Merck 14,9538
Peso formulazione 117.15
Percent Purity ≥98%