Learn More
p-Tolunitrile, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10544091
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
104-85-8
C8H7N
117.15
MFCD00001827
VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
p-tolunitrile, 4-cyanotoluene, benzonitrile, 4-methyl, 4-tolunitrile, p-methylbenzonitrile, p-toluonitrile, p-cyanotoluene, p-tolylnitrile, p-tolunitril, p-toluenenitrile
7724
4-methylbenzonitrile
CC1=CC=C(C=C1)C#N
104-85-8
C8H7N
117.15
MFCD00001827
VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
p-tolunitrile, 4-cyanotoluene, benzonitrile, 4-methyl, 4-tolunitrile, p-methylbenzonitrile, p-toluonitrile, p-cyanotoluene, p-tolylnitrile, p-tolunitril, p-toluenenitrile
7724
4-methylbenzonitrile
CC1=CC=C(C=C1)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico p-Tolunitrile
Nota nome 98%
Punto di fusione 26.0°C to 28.0°C
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 103.0°C to 106.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3C6H4CN
Indice di rifrazione 1.5285 to 1.5305
Quantità 100 g
Beilstein 09, 489
Indice di Merck 15, 9698
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 117.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Viscous Liquid