Learn More
p-Xylene, 99%, for HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11974441
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-42-3
Formula molecolare C8H10
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Numero MDL MFCD00008556
InChI Key URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
IUPAC Name 1,4-xylene
SMILES CC1=CC=C(C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico p-Xylene
Punto di fusione 13.0°C
Absorbance 0.01 max. at 380nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 350nm, 0.1 max. at 320nm, 1 max. at 294nm
Densità 0.8660g/mL
Punti di ebollizione 138.0°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 25°C
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4940 to 1.4960
Intervallo percentuale saggio 99%
Gravità specifica 0.866
Formula lineare C6H4(CH3)2
Viscosità 0.648 mPa.s (20°C)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Peso formulazione 106.17
Percent Purity 99%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Xylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.