Learn More
Silver Nitrate Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Meets Analytical Specification Of pH.Eur., Bp, Usp, Fisher Chemical
170.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22914" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22914" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Descrizione
Rready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Colore | Colorless |
CAS | 7761-88-8 |
Formula molecolare | AgNO3 |
Numero MDL | MFCD00003414 |
Sinonimo | silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol |
InChI Key | SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Ag+].[O-][N+]([O-])=O |
IUPAC Name | silver;nitrate |
Molecular Weight (g/mol) | 169.87 |
PubChem CID | 24470 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Identificativo prodotto
- Silver nitrate, 0.1M solution
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Silver nitrate