Learn More
IKA™ Agitatore IKA™ Color Squid
Small magnetic stirrer with glass surface with different flag motifs. Electronically controlled motor for more capacity.
Marca: IKA™ 0003671000
346.34 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21909" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.94500kg
Descrizione
- Maximum stirring capacity 1L
- Higher speed range from 0 to 2500rpm
- Digital LED speed display
- Outstanding chemical resistance due to glass top and synthetic bottom made of TPC-ET
- Recyclable materials
Compliance
Protection class according to DIN EN 60529 IP 54, cULus listed.
Specifica
da 0 a 2500 rpm | |
Glass | |
LED | |
4 w | |
115 mm | |
50/60 Hz | |
24 mesi | |
White | |
IP54 | |
Agitatore magnetico |
1 | |
1000 ml | |
100/240 V | |
H 45 mm | |
300 mA | |
DIN EN 60529 | |
TPC-ET | |
Controllato elettronicamente | |
Da 5 a 40°C | |
0.54 kg |