Learn More
Corning™ Costar™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Click to view available options
Colore:
Trasparente
N. per confezione:
1/Pk.
10, sfusi
20/Pk.
5/Pk.
N. per custodia:
100/Cs.
50 (5 confezioni)
50/Cs.
Descrizione
- Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
- Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Formato | Standard |
Coperchio | With Lid |
Area di coltura | 0.32 cm2 |
Matrice | 8 x 12 |
Binding Type | TC-Treated |
Colore | Trasparente |
Materiale | Polistirene |
No. of Wells | 96 |
Volume (sistema metrico) di lavorazione | Da 75 a 200 μl |
Sterilità | Sterile |