Learn More
Fisherbrand™ Fermi per ancorette magnetiche
Ergonomici, si possono afferrare con una sola mano. I fermi per ancorette magnetiche Fisherbrand™ mantengono e fissano le ancorette in posizione.
Marca: Fisherbrand™
13.99 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05940kg
Descrizione
- Elimina il pericolo derivante dagli spruzzi delle ancorette di agitazione durante la decantazione dei recipienti di miscelazione
- Una volta svuotato il recipiente, l'ancoretta di agitazione viene recuperata in modo sicuro dal contenitore vuoto, senza contaminare la soluzione
- Realizzato in polistirene resistente e facile da pulire
- Ospita un magnete potente che blocca le ancorette di agitazione magnetiche fino a una lunghezza di 80 mm (3 pollici)
Specifica
3 in. | |
Elimina i rischi causati dagli schizzi delle ancorette quando si decantano flaconi di miscelazione, cattura le ancorette nei contenitori e blocca ancorette lunghe fino a 3 in. | |
Ancorette per agitatori |
Realizzato in polipropilene duraturo semplice da pulire | |
Fermo per ancorette magnetiche Spinbar™ | |
8 cm |