Learn More
Fisherbrand™ Bagni a secco con controllo digitale/blocchi riscaldanti Isotemp™
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Requires
L'unità deve essere ordinata con i blocchi
Aumenta la versatilità del laboratorio
I bagni a secco digitali/riscaldatori a blocchi Fisherbrand™ Isotemp aumentano la versatilità del laboratorio grazie a una vasta gamma di configurazioni con blocchi modulari intercambiabili per varie esigenze applicative. Per varie applicazioni, da quelle di base a quelle più avanzate, con una temperatura massima di 130 °C, un timer e disponibilità di formati a 1, 2 e 4 blocchi.
- Controlli digitali e visualizzazione di ora e temperatura
- Sonda interna avanzata di rilevamento della temperatura per un controllo e una precisione termica di livello eccezionale
- Preciso controllo della temperatura con il circuito PID
- La calibrazione della temperatura consente di portare la temperatura al valore desiderato
- Il timer consente all'operatore di monitorare con precisione il tempo di riscaldamento
- L'ampia gamma di blocchi riscaldanti intercambiabili in lega di alluminio garantisce versatilità e agevola le operazioni di pulizia e disinfezione
- Robusta struttura del corpo in acciaio con rivestimento in polvere epossidica
- Il dispositivo integrato di protezione dalla sovratemperatura garantisce la sicurezza del campione e dell'operatore
- Regolazione degli scostamenti di temperatura
Applicazioni:
Preparazione dei campioni, conservazione dell'enzima, reazioni enzima-substrato, amplificazione del DNA, degenerazione del gel per elettroforesi e coagulazione del siero
Warranty
2 anni. Garanzia limitata standard di Thermo Fisher Scientific. Per maggiori dettagli consultare il rappresentante di zona.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, cULus, RoHS |
Tipo di unità di controllo | PID |
Materiale | Powder-coated Steel |
No. of Places | 4 Blocks |
Tipo di spina | CN, UE UK |
Umidità relativa | <80% |
Temperature Range (Metric) | Da temperatura ambiente +5 °C a 130 °C |
Tipo | Bagno secco/blocco |
Fusibile | 250 V 3,15 A |
Heat Up Time | ≤ 20 min. da 30° a 130 °C |
Vedi altri risultati |