Learn More
Fisherbrand™ Flaconi per terreni in vetro riutilizzabili con tappo
36.51 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
169.07 once, 5000 ml
17 oz., 500 mL
3.3 oz., 100 mL
33.8 once, 1000 ml
338.1 once, 10000 ml
67.62 once, 2000 ml
676.3 oz., 20000 mL
8.45 once, 250 ml
Altezza (sistema metrico):
100 mm
138 mm
176 mm
225 mm
260 mm
330 mm
410 mm
510 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo:
30 mm
Descrizione
Questi flaconi di vetro per terreni si prestano a numerose applicazioni generali di laboratorio. I flaconi in vetro riutilizzabili per terreni Fisherbrand™ con tappo sono caratterizzati da imboccatura larga, graduazioni migliorate e anello antigoccia in polipropilene. Con anello antigoccia in polipropilene trasparente (naturale) sostituibile.
- Permanent white enamel marking spot
- GL 45 screw thread
- Linerless
- Autoclavable (to 140°C)
- Borosilicate glass
- Polypropylene cap
Order Info
I flaconi da 2000 ml o più grandi sono forniti in confezione da 1 pz.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità | 3.3 oz., 100 mL |
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 3.3 oz. |
Colore | Natural |
Diametro (sistema imperiale) | 2.2 in. |
Diametro (sistema imperiale) interno collo | 1.18 in. |
Diametro (sistema metrico) interno collo | 30 mm |
Include | Clear drip-free Polypropylene pouring ring |
Materiale | Glass |
Sterilità | Non-sterile |