Learn More
Bel-Art™ Contenitore per smaltimento rifiuti con coperchio sollevabile SP Scienceware™
Contenitore rosso brillante per smaltimento in sicurezza di materiali biologici/a rischio biologico, vetro rotto, materiali riciclabili o altri rifiuti
Marca:  Bel-Art™ F13197-0000
54.19 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.50000kg
Codice prodotto. 15483684
  • 58.65€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Allerta:
Per l'utilizzo del contenitore per rifiuti a rischio biologico, è obbligatoria un'etichetta di rischio biologico (non in dotazione).
Descrizione
Descrizione
  • Dimensioni idonee al posizionamento sul banco o a pavimento
  • Il coperchio incernierato monopezzo protegge gli utenti dal contatto con il contenuto; aiuta a trattenere gli odori e a contenere i contaminanti aerei
  • In polipropilene stampato per una lunga durata utile
  • Resistente alla perforazione, autoclavabile a 121 °C (250 °F)
  • Può contenere buste autoclavabili da 19 × 23 pollici
  • Fissaggio con una barra interna in filo di acciaio inossidabile
Specifica
Specifica
Parte superiore con cerniere
Rosso
22.5 cm
Sterilizzabile in autoclave
12 in
11.5 in
Contenitore di sicurezza
5 galloni
9 x 12 x 11.5 pollici (22.5 x 30.5 x 29 cm)
29 cm
30.5 cm
Materiali biologici o a rischio biologico, vetri rotti, materiali riciclabili o altri rifiuti
9 in
Polipropilene