Learn More
Methanol, LC-MS CHROMASOLV™, Honeywell Riedel-de Haën™
83.26 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21964" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21964" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
144 x 1 L
Descrizione
- For LC-MS and LC-UV trace metals analysis
- HPLC / UV-VIS quality control
- Low gradient baseline drift
- Low levels of trace metals
- No non-volatile impurities
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Methanol |
Densità | 0.791g/mL at 25°C |
Quantità | 2.5 L |
Limite di esplosione | 0.36 |
Punto d'infiammabilità | 9°C (48.2°F) |
Punto di combustione | 725°F |
Formula lineare | CH3OH |
Pressione del vapore | 410 mmHg (50°C), 97.68 mmHg (20°C) |
Numero UN | UN1230 |
Beilstein | 1098229 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identificativo prodotto
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.,Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.,Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.,Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.,Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.,¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.,IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.,IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.,IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.