Learn More
Thermo Scientific™ Precolonne Hypersil GOLD™ Javelin™
Offer convenient, easy to use protection for analytical HPLC columns
327.12€ - 548.72€
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11588680
|
Thermo Scientific™
25005-012106 |
2.1 mm | 10 mm | 5 μm |
495.51€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11583121
|
Thermo Scientific™
25003-012106 |
2.1 mm | 10 mm | 3 μm |
548.72€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11598680
|
Thermo Scientific™
25005-014006 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
495.51€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11593121
|
Thermo Scientific™
25003-014006 |
4 mm | 10 mm | 3 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Direct-connection, fingertight design for convenience and maximum efficiency
- Patented design requires no holder, allowing quick and easy replacement
- Hypersil GOLD HPLC columns provide excellent peak shape for all analyte types
- Significant reduction in peak tailing while retaining C18 selectivity
- Excellent resolution, efficiency and sensitvity
- Confidence in the accuracy and quality of analytical data
Order Info
Javelin guards are available in other Thermo Scientific phases. Please call your Customer Service Representative for more information.
Specifica
10 mm | |
C18 |