Learn More
Fisherbrand™ Flaconi per terreni in vetro riutilizzabili con tappo
Catalog Number p-3653948
36.51 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
169.07 once, 5000 ml
17 oz., 500 mL
3.3 oz., 100 mL
33.8 once, 1000 ml
338.1 once, 10000 ml
67.62 once, 2000 ml
676.3 oz., 20000 mL
8.45 once, 250 ml
Altezza (sistema metrico):
100 mm
138 mm
176 mm
225 mm
260 mm
330 mm
410 mm
510 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo:
30 mm
Bottiglie per terreni di coltura in vetro per numerose applicazioni di laboratorio generiche. I flaconi in vetro riutilizzabili per terreni Fisherbrand™ con tappo sono caratterizzati da bocca larga, graduazioni migliorate e anello antigoccia in polipropilene.
Questi flaconi di vetro per terreni si prestano a numerose applicazioni generali di laboratorio. I flaconi in vetro riutilizzabili per terreni Fisherbrand™ con tappo sono caratterizzati da imboccatura larga, graduazioni migliorate e anello antigoccia in polipropilene. Con anello antigoccia in polipropilene trasparente (naturale) sostituibile.
  • Permanent white enamel marking spot
  • GL 45 screw thread
  • Linerless
  • Autoclavable (to 140°C)
  • Borosilicate glass
  • Polypropylene cap
Order Info
I flaconi da 2000 ml o più grandi sono forniti in confezione da 1 pz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacità 3.3 oz., 100 mL
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Capacità (sistema imperiale) 3.3 oz.
Colore Natural
Diametro (sistema imperiale) 2.2 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.18 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 30 mm
Include Clear drip-free Polypropylene pouring ring
Materiale Glass
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura Blue
Graduazioni 20 to 80mL
Closure Included Yes
Autoclavabile Autoclavable
Graduated Yes
Bocca Wide
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Product Type Media Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.9 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura GL 45
Diametro (sistema metrico) 56 mm
Tipo di chiusura Screw Cap