Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ Cell-Culture Treated Multidishes
Reduce the risk of contamination with these multidishes, which feature a raised well rim and a special surface treatment.
243.00€ - 390.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Con certificato di tracciabilità e qualità (un certificato per contenitore). |
---|---|
Product Type | Cell Culture Dish |
Materiale | Polystyrene |
Sterilità | Sterile |
Trattamento superficiale | Nunclon Delta |
Codice del prodotto | Marca | No. of Wells | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | No. of Wells | N. per custodia | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10119831
|
Thermo Scientific™
140675 |
6 | 75 |
243.00€
pezzi 75 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10469282
|
Thermo Scientific™
140685 |
6 | 85 |
264.00€
pezzi 85 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10604903
|
Thermo Scientific™
142475 |
24 | 75 |
352.94€
pezzi 75 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10376912
|
Thermo Scientific™
142485 |
24 | 85 |
377.00€
pezzi 85 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10098870
|
Thermo Scientific™
150628 |
12 | 75 |
253.00€
pezzi 75 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10644901
|
Thermo Scientific™
150687 |
48 | 75 |
390.00€
pezzi 75 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10235552
|
Thermo Scientific™
152640 |
48 | 85 |
340.00€
pezzi 85 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10507591
|
Thermo Scientific™
176740 |
4 | 120 |
304.00€
pezzi 120 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
Promote maximum adhesion for a broad range of cell types with the Thermo Scientific™ Nunc™ Cell-Culture Treated multi-well plates with the Nunclon™ Delta surface treatment. The open format with the raised well rim enables convenient and secure manipulation of the cells.
Features:
- Flat well bottom and stackable
- Raised well rims to lower the risk of cross contamination
- Sterilized by gamma irradiation and certified to be non-pyrogenic
- Excellent optical quality
- Alphanumerical codes for well identification
Round Well Styles:
- Feature vented lids for gas exchange
- Recessed areas around wells act as a water reservoir to reduce evaporation from wells
- Lids with notched corners for easy orientation
Rectangular Well Styles:
- Large culture area
- Fit standard glass cover slips: 24×60mm in 4-well plate; and 22×22mm in 8-well plate
Spécification
Con certificato di tracciabilità e qualità (un certificato per contenitore). | |
Polystyrene | |
Nunclon Delta |
Cell Culture Dish | |
Sterile | |
Flat Bottom (F-well) |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.