Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 Mini Gel Electrophoresis Systems
Achieve superior flexibility in a small footprint with our B2 mini gel electrophoresis systems.
745.00€ - 833.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Marchio CE
Gel Size Mini
Product Line Owl
Tipo Mini Gel Electrophoresis System
Dimensione campione Da 8 a 48
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
11717185
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B2-BP
EasyCast w/buffer exchange ports
745.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11972955
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
B2
EasyCast Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Achieve superior flexibility in a small footprint with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 Mini Gel Electrophoresis Systems. The simple-to-use casting method, as well as multiple comb and tray options, make this product Owl's most popular system.
Features:
  • Two comb slots on the U.V. Transmissible (UVT) gel tray double sample capacity by doubling the number of sample wells
  • UVT gel trays are silk screened with a florescent ruler for easy measurement of bands
Ordering Information:
Available with optional buffer exchange ports (B2-BP) for use with an external recirculation pump
Includes:
  • Buffer chamber
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ lid with attached power supply leads
  • EasyCast gasketed U.V. Transmissible (UVT) gel tray
  • Two combs: 12 & 20 well, double-sided, 1.0/1.5 mm thick
Specifica
Specifica
Marchio CE
Owl
Da 8 a 48
9.63 x 7.06 x 3.75 pollici (24.5 x 18 x 9.5 cm)
24.5 cm
7.06 in.
12 cm
9.5 cm
Mini
Mini Gel Electrophoresis System
800 ml
9.63 in.
14 cm
18 cm
3.75 in.