Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Pipette Tip Empty Hinged Racks
Save valuable space in the lab with these stackable pipette tip hinged racks.
27.70€ - 31.65€
Specifica
Product Type Empty Hinged Racks
Forma Square
Sovrapponibile Yes
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10287524
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2004-ER
Small
31.40€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10429844
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2006-ER
Medium
31.65€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10349124
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
2008-ER
Large
27.70€
pezzi 8
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Save valuable space in the lab with the stackable Thermo Scientific™ ART™ Pipette Tip Empty Hinged Racks. ART barrier tips provide 100% security against aerosols and liquid contamination. Front latch closes and locks, ensuring safe and secure storage throughout.
Features:
  • ART barrier tips provide 100% security against aerosols and liquid contamination
  • Racks offer quick and easy access to pipette tips, saving valuable time
  • Front latch closes and locks, ensuring safe and secure storage throughout
Certifications:
  • Nonsterile products certified to be free of RNase, DNase, DNA, ATP, Endotoxin, Pyrogen and PCR Inhibitors
  • Sterile products certified to be free of RNase, DNase, DNA, ATP, Bioburden, Endotoxin, Pyrogen and PCR Inhibitors
Recommended for:
  • Liquid Handling
  • Molecular Biology
  • PCR
  • Biotechnology
Specifica
Specifica
Empty Hinged Racks
Square