Learn More
Brady™ Indoor/Outdoor Permanent Adhesive Vinyl Label Cartridges
Indoor/Outdoor Permanent Adhesive Vinyl Label Cartridges adhere to irregular, rough and curved surfaces.
31.85€ - 46.35€
Specifica
Product Type | Label Cartridge |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer |
Materiale | Vinyl |
Print Technology | Thermal Transfer |
Lunghezza (sistema imperiale) | 21 ft. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11733464
|
Brady™
142794 |
White on Blue | 21 x 0.75 in. (6.4 m x 19.05 mm) |
41.80€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12897278
|
Brady™
142797 |
Black on White | 21 x 0.75 in. (6.4 m x 19.05 mm) |
46.35€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15757218
|
Brady™
M21-250-595-WT |
Black on White | 21 x 0.25 in. (6.4 m x 6.35 mm) |
31.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15359662
|
Brady™
139732 |
White on Purple | 21 x 0.375 in. (6.4 m x 9.53 mm) |
34.30€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15309672
|
Brady™
139734 |
White on Purple | 21 x 0.75 in. (6.4 m x 19.05 mm) |
44.95€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11723444
|
Brady™
142800 |
Black on White | 21 x 0.375 in. (6.4 m x 9.53 mm) |
36.60€
1 scatola |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12802659
|
Brady™
142807 |
Black on White | 21 x 0.5 in. (6.4 m x 12.7 mm) |
38.55€
1 scatola |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11763444
|
Brady™
M21-375-595-GN |
White on Green | 21 x 0.375 in. (6.4 m x 9.53 mm) |
34.30€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11753444
|
Brady™
142806 |
White on Blue | 21 x 0.375 in. (6.4 m x 9.53 mm) |
37.75€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11723464
|
Brady™
142799 |
Black on Yellow | 21 x 0.5 in. (6.4 m x 12.7 mm) |
38.55€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11773444
|
Brady™
142810 |
White on Red | 21 x 0.375 in. (6.4 m x 9.53 mm) |
37.70€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12812669
|
Brady™
142809 |
Black on Orange | 21 x 0.375 in. (6.4 m x 9.53 mm) |
34.30€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12822659
|
Brady™
142803 |
Black on Yellow | 21 x 0.375 in. (6.4 m x 9.53 mm) |
34.30€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12822669
|
Brady™
142796 |
Black on Orange | 21 x 0.5 in. (6.4 m x 12.7 mm) |
38.55€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12862659
|
Brady™
142798 |
White on Blue | 21 x 0.5 in. (6.4 m x 12.7 mm) |
38.55€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12852669
|
Brady™
142795 |
White on Red | 21 x 0.5 in. (6.4 m x 12.7 mm) |
38.55€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11743464
|
Brady™
142808 |
White on Green | 21 x 0.75 in. (6.4 m x 19.05 mm) |
44.95€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11733484
|
Brady™
142804 |
Black on Orange | 21 x 0.75 in. (6.4 m x 19.05 mm) |
44.95€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11733494
|
Brady™
142811 |
Black on Yellow | 21 x 0.75 in. (6.4 m x 19.05 mm) |
44.95€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11743484
|
Brady™
142801 |
White on Red | 21 x 0.75 in. (6.4 m x 19.05 mm) |
44.95€
1 scatola |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Adheres to irregular, rough and curved surfaces
- For use with BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™, LabPal™ Printers (M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL).
- Made of 8-10 year indoor/outdoor material.
- Matte finish with permanent adhesive.
- Stands up to grease, oil and most industrial chemicals.
- Available in various sizes and colors.
Applications:
General identification, laboratory identification, panel identification, panel labels, plant labels, safety labels, Lean/5S and visual workplace labels, pipe marking, tool labeling, equipment labeling and outdoor labeling.
Compliance
RoHS Compliant, WEEE, EU REACH SVHC
†Compatible with the BMP™21-PLUS printer only.
Specifica
Label Cartridge | |
Vinyl | |
21 ft. | |
0.004 in. | |
-40°F to +179.6°F |
Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer | |
Thermal Transfer | |
6.4 m | |
0.102 mm | |
-40°C to +82°C |