Learn More
Thermo Scientific™ Spettrofotometro visibile GENESYS™ 30
Con lo spettrofotometro visibile Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 si possono eseguire analisi sia di base che complesse, grazie a una soluzione intuitiva e affidabile per la didattica o il laboratorio.
3440.00€
Specifica
Piattezza della linea di base <0.003 A, 325 nm – 1000 nm liscio
Compartimenti Accesso dall'alto, frontale o laterale
Possibilità di inserire celle fino a una lunghezza di percorso di 100 mm
Accessorio disponibile per le provette fino a 25 mm di diametro e 150 mm di altezza
Rivestimento per compartimento campioni rimovibile e lavabile con posizionamento magnetico e fermo
Collegamenti La porta USB-A sulla parte anteriore supporta dispositivi di memoria flash per memorizzazione di metodi e dati
La porta USB-B laterale supporta il collegamento a un computer Windows™ che esegue il software opzionale di controllo remoto.
Tipo di rilevatore Fotodiodo al silicio
Display Display a colori con diagonale da 5 in, 32 bit, 800 x 480 pixel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
15531182
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
840-277300
EU Plug
3440.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Elevata precisione e funzionalità in uno spettrofotometro visibile semplice ma sofisticato. Lo spettrofotometro visibile Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 esegue analisi di base e complesse per uso didattico o industriale. Il design intuitivo permette a studenti e docenti di concentrarsi su dati e concetti scientifici piuttosto che sulla necessità di imparare a utilizzare lo strumento. In laboratorio, i tecnici di tutti i livelli che lavorano in applicazioni QA/QC di routine possono ottenere facilmente risultati attendibili per confermare la qualità o documentare le fasi successive. I risultati possono essere rapidamente riportati come dati digitali o stampati.
Lo spettrofotometro visibile GENESYS 30 offre all'utente un design intuitivo, uno schermo a colori ad alta definizione, misurazioni rapide e precise, e una comoda modalità di reporting dei dati.  È lo strumento ideale per tutti gli utenti, dagli studenti poco esperti ai tecnici di laboratorio più esperti.
Caratteristiche del prodotto:
  • Design industriale completamente nuovo per un migliore utilizzo.
  • Schermo a colori da 5 pollici ad alta definizione con tastiera a pulsanti a pressione per una facile navigazione 
  • Misurazione di singole cellule con rivestimento per compartimento campioni rimovibile e lavabile 
  • Portacelle standard per tipi di cellule standard, incluse provette per test
  • Nuova interfaccia utente software integrata; il software Thermo Scientific™ VISIONlite per PC è opzionale 
    • I dati come desiderati 
    • Esportazione di dati mediante USB in formato testo facile da leggere ed elaborare
  • Eccellente stampante termica con installazione a scatto 
  • Tre anni di garanzia e supporto tecnico qualificato 
Vantaggi didattici: 
  • Soddisfa i requisiti dello svolgimento del programma per:
  • Lunghezza d'onda singola
  • Scansione
  • Legge di Beer
  • Colorimetria/analisi colorimetrica
  • Analisi quantitativa
Vantaggi per i tecnici di laboratorio: 
  • Maggiore affidabilità dei dati con la modalità di concentrazione a 6punti quant plus 
  • Scelte multiple lingua locale 
Specifica
Specifica
<0.003 A, 325 nm – 1000 nm liscio
La porta USB-A sulla parte anteriore supporta dispositivi di memoria flash per memorizzazione di metodi e dati
La porta USB-B laterale supporta il collegamento a un computer Windows™ che esegue il software opzionale di controllo remoto.
Display a colori con diagonale da 5 in, 32 bit, 800 x 480 pixel
Inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano, portoghese, russo, cinese, giapponese, coreano, thai, arabo
5 nm
325 to 1100 nm
Trasformatore CA/CC esterno. Tensione e Hz selezionati automaticamente, 100-250 Volt, 50-60 Hz
1000 hrs.
Raggio singolo
-3 A a +3 A, 0 a 200 000%T, 0 a 9 999 999 C
± 0.002 A
Misurato a 1.0 A 546 nm
Automatico – fino a 1200 nm/min
2 anni standard con estensione di un anno all'atto della registrazione dell'apparecchio con Thermo Fisher Scientific entro 6 mesi dall'acquisto
1 nm
7.5 kg
Accesso dall'alto, frontale o laterale
Possibilità di inserire celle fino a una lunghezza di percorso di 100 mm
Accessorio disponibile per le provette fino a 25 mm di diametro e 150 mm di altezza
Rivestimento per compartimento campioni rimovibile e lavabile con posizionamento magnetico e fermo
Fotodiodo al silicio
35.5 cm x 38.5 cm x 19.5 cm
GENESYS 30
Visible Spectrophotometer
<0.002A/ora
A 500 nm dopo 2 ore di riscaldamento. Tipico <0.004 A/ora dopo 1 ora di riscaldamento
23 tasti in gomma tattile con tastiera numerica
≤0.001 A a 0 A
≤0.001 A a 1 A
≤0.002 A a 2 A
RMS a 500 nm. 60 misurazioni consecutive
±0.002 A (0 - 0.3 A), 0.5% del valore ABS (0.301 A - 2.5 A)
Da -3 A a +3 A
Accessorio per stampante termica con carta larga 80 mm
<0.1%T a 340 nm e 400 nm
Misurato utilizzando filtri cut-off in vetro o NaNO2 a 340 nm
± 2 nm
< ±1 nm