Learn More
Agilent BioTek 50 TS Microplate Washer
The BioTek 50 TS washer offers excellent microplate washing performance. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
dietro preventivo
Specifica
Certificazione/Conformità | CE and TUV marked. RoHS compliant. |
---|---|
Collegamenti | USB (1) |
Bottiglie | Optional (2 to 4 L) |
Tipo di piastra | 24-, 96-, 384-well Plates (96- and 384-well: Standard and Low Profile Plates, Solid and Filter Bottom (Option), 24-well Plates with 4-well Manifold) |
Tempo di immersione | Programmable in minutes and seconds, up to 30 min. |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17247789
|
Agilent BioTek
50TS8-SN |
50TS8 | 96-well plates only |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17297789
|
Agilent BioTek
50TS8V-SN |
50TS8V | 96-well plates only; Buffer Switching |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17257789
|
Agilent BioTek
50TS8F-SN |
50TS8F | 96-well plates only; Vacuum Filtration |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17267789
|
Agilent BioTek
50TS8M-SN |
50TS8M | 96-well plates only; Biomagnetic Separation (with available accessory module sold separately) |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17277789
|
Agilent BioTek
50TS8MF-SN |
50TS8MF | 96-well plates only; Vacuum Filtration; Biomagnetic Separation (with available accessory module sold separately) |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17287789
|
Agilent BioTek
50TS8MV-SN |
50TS8MV | 96-well plates only; Buffer Switching; Biomagnetic Separation (with available accessory module sold separately) |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17207789
|
Agilent BioTek
50TS12-SN |
50TS12 | 96-well plates only |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17217789
|
Agilent BioTek
50TS12V-SN |
50TS12V | 96-well plates only; Buffer Switching |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17227789
|
Agilent BioTek
50TS16-SN |
50TS16 | 96-/384-well plates |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17237789
|
Agilent BioTek
50TS16V-SN |
50TS16V | 96-/384-well plates; Buffer Switching |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
The BioTek 50 TS washer offers excellent microplate washing performance. Ideal for use as an ELISA washer, the system is also well suited for cell-based assay washing. The 50 TS can process biomagnetic or polystyrene bead and vacuum filtration protocols as well
The color touch screen provides a visual interface that makes creating protocols fast and intuitive. When used with the 800 TS absorbance reader or other detection system, the 50 TS delivers convenience and high-quality results to your laboratory plate washing workflows.
Warranty
12 months
Specifica
CE and TUV marked. RoHS compliant. | |
Optional (2 to 4 L) | |
Programmable in minutes and seconds, up to 30 min. | |
9.8 kg | |
25 to 3000 μL/well | |
150 to 1000 μL/well/sec. (manifold dependent) | |
4.3 in. Color LCD Touch Screen Display |
USB (1) | |
24-, 96-, 384-well Plates (96- and 384-well: Standard and Low Profile Plates, Solid and Filter Bottom (Option), 24-well Plates with 4-well Manifold) | |
Microplate Washer | |
1 to 10 | |
4.3 in. LCD Color Touch Screen | |
One positive displacement syringe drive | |
22 lb. |